tert-Butyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450462-25G
APOSPC450462-25GEA
1540
EUR
APOSPC450462-25G
tert-Butyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
tert-Butyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Formel:
C₉H₁₁F₇O₃ Molecular Weight: 300,171 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334435 CAS-Nummer: 1980086-63-2 |