tert-Butyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450463-25G
APOSPC450463-25GEA
1540
EUR
APOSPC450463-25G
tert-Butyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
tert-Butyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Formel:
C₉H₁₂F₆O₃ Molecular Weight: 282,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334436 CAS-Nummer: 1980039-95-9 |