tert-Butyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450465-25G
APOSPC450465-25GEA
1540
EUR
APOSPC450465-25G
tert-Butyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
tert-Butyl 1H,1H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₁₁H₁₁F₁₁O₃ Molecular Weight: 400,186 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334438 CAS-Nummer: 1980086-74-5 |