tert-Butyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450466-25G
APOSPC450466-25GEA 1540 EUR
APOSPC450466-25G
tert-Butyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
tert-Butyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formel: C₁₁H₁₃F₉O₃
Molecular Weight: 364,205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28334439
CAS-Nummer: 1980085-06-0