tert-Butyl 1H,1H,7H-perfluorohexyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450467-25G
APOSPC450467-25GEA
1540
EUR
APOSPC450467-25G
tert-Butyl 1H,1H,7H-perfluorohexyl carbonate
tert-Butyl 1H,1H,7H-perfluorohexyl carbonate
Formel:
C₁₂H₁₂F₁₂O₃ Molecular Weight: 432,203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334440 CAS-Nummer: 1980038-41-2 |