4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl tert-butyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450469-25G
APOSPC450469-25GEA
1540
EUR
APOSPC450469-25G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl tert-butyl carbonate
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutyl tert-butyl carbonate
Formel:
C₉H₁₃BrF₄O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334474 CAS-Nummer: 1980085-12-8 |