tert-Butyl hexafluoroisopropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450470-25G
APOSPC450470-25GEA
1540
EUR
APOSPC450470-25G
tert-Butyl hexafluoroisopropyl carbonate
tert-Butyl hexafluoroisopropyl carbonate
Formel:
C₈H₁₀F₆O₃ Molecular Weight: 268,154 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334442 CAS-Nummer: 1980034-80-7 |