sec-Butyl 3-fluoropropyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450474-25G
APOSPC450474-25GEA
1540
EUR
APOSPC450474-25G
sec-Butyl 3-fluoropropyl carbonate
sec-Butyl 3-fluoropropyl carbonate
Formel:
C₈H₁₅FO₃ Molecular Weight: 178,201 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28334446 CAS-Nummer: 1980034-71-6 |