sec-Butyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450475-25G
APOSPC450475-25GEA 1540 EUR
APOSPC450475-25G
sec-Butyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
sec-Butyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Formel: C₉H₁₁F₇O₃
Molecular Weight: 300,171 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28334447
CAS-Nummer: 1980038-46-7