3-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)propyl-1-ene carbonate
Lieferant: Apollo Scientific
PC450494-250MG
APOSPC450494-250MGEA
637
EUR
APOSPC450494-250MG
3-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)propyl-1-ene carbonate
3-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)propyl-1-ene carbonate
Formel:
C₇H₈F₄O₄ Molecular Weight: 232,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28901315 CAS-Nummer: 879496-46-5 |