(2-Bromo-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC450503-1G
APOSPC450503-1GEA
1020
EUR
APOSPC450503-1G
(2-Bromo-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane 98%
(2-Bromo-1-ethoxy-2,2-difluoroethoxy)triethylsilane
Formel:
C₁₀H₂₁BrF₂O₂Si Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28901345 CAS-Nummer: 1922958-26-6 |