(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy)trimethylsilane
Lieferant: Apollo Scientific
PC450525-1G
APOSPC450525-1GEA
477
EUR
APOSPC450525-1G
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy)trimethylsilane
(1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethoxy)trimethylsilane
Formel:
C₇H₁₅F₃O₂Si Siedepunkt: 55…56 °C (60 mm Hg) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30730308 CAS-Nummer: 141023-08-7 |