1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC450526-1G
APOSPC450526-1GEA
760
EUR
APOSPC450526-1G
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane 97%
1,1,1-Trifluoro-2,2-bis(trimethylsiloxy)ethane
Formel:
C₈H₁₉F₃O₂Si₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD30730309 CAS-Nummer: 2149590-54-3 |