1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450555-100G
PC450555-25G
APOSPC450555-100GEA
725
EUR
APOSPC450555-100G
APOSPC450555-25G
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Formel:
C₁₂H₁₈F₄Si₂ Molecular Weight: 294.44 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00093109 CAS-Nummer: 16956-91-5 |