4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC450562-1G
PC450562-250MG
APOSPC450562-1GEA
690
EUR
APOSPC450562-1G
APOSPC450562-250MG
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
4-(Fluoromethyl)-1,3-dioxolan-2-one
Formel:
C₄H₅FO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22577168 CAS-Nummer: 127213-73-4 |