6-Amino-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC450566-100MG
APOSPC450566-100MGEA
81.2
EUR
APOSPC450566-100MG
6-Amino-3-chloro-2-fluorobenzoic acid 96%
6-Amino-3-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₇H₅ClFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03618452 CAS-Nummer: 874782-54-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |