4-Chlorophenyl-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC450575-250MG
APOSPC450575-250MGEA 185 EUR
APOSPC450575-250MG
4-Chlorophenyl-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
4-Chlorophenyl-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]acetic acid
Formel: C₁₅H₁₀ClF₃O₃
Molecular Weight: 330,686 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09752899
CAS-Nummer: 4687-08-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III