1H,1H,13H-Tetracosafluor-1-tridecanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4520-1G PC4520-25G PC4520-5G
APOSPC4520-1GEA 23.2 EUR
APOSPC4520-1G APOSPC4520-25G APOSPC4520-5G
1H,1H,13H-Tetracosafluor-1-tridecanol 95%
1H,1H,13H-Tetracosafluor-1-tridecanol
Formel: C₁₃H₄OF₂₄
Schmelzpunkt: 129…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155920
CAS-Nummer: 423-72-3