1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4535-5G
APOSPC4535-5GEA 0 EUR
APOSPC4535-5G
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate
Formel: C₁₃H₈F₁₆O₂
Siedepunkt: 234 °C
Dichte: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00078427
CAS-Nummer: 1841-46-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR