5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC4537-10G
PC4537-5G
PC4537-1G
APOSPC4537-10GEA
0
EUR
APOSPC4537-10G
APOSPC4537-5G
APOSPC4537-1G
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
5-Fluor-2-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrF₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236290 CAS-Nummer: 239135-48-9 UN: 1760 ADR: 8,III |