6-(Trifluoromethyl)thionicotinamide 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4545-250MG
APOSPC4545-250MGEA 21.9 EUR
APOSPC4545-250MG
6-(Trifluoromethyl)thionicotinamide 95+%
6-(Trifluoromethyl)thionicotinamide
Formel: C₇H₅F₃N₂S
Schmelzpunkt: 160…161 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02173905
CAS-Nummer: 386715-34-0