2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC4552-1G
APOSPC4552-1GEA
145
EUR
APOSPC4552-1G
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Formel:
C₈H₅F₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01311987 CAS-Nummer: 402479-93-0 |