(5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC4557-1G
APOSPC4557-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4557-1G
(5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure 98%
(5-Fluor-2-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₉H₆F₄O₂
Molecular Weight: 222,14 g/mol
Schmelzpunkt: 112…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236304
CAS-Nummer: 239135-52-5