2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4560-25G
PC4560-5G
PC4560-100G
APOSPC4560-25GEA
50.9
EUR
APOSPC4560-25G
APOSPC4560-5G
APOSPC4560-100G
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₆BF₃O₃ Schmelzpunkt: 113…120 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01320763 CAS-Nummer: 175676-65-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...