2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4560-25G PC4560-5G PC4560-100G
APOSPC4560-25GEA 50.9 EUR
APOSPC4560-25G APOSPC4560-5G APOSPC4560-100G
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
2-(Trifluormethoxy)phenylboronsäure
Formel: C₇H₆BF₃O₃
Schmelzpunkt: 113…120 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01320763
CAS-Nummer: 175676-65-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR