2-Piperazin-1-yl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC4564-1G
APOSPC4564-1GEA 0 EUR
APOSPC4564-1G
2-Piperazin-1-yl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-Piperazin-1-yl-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₉H₁₁F₃N₄
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00203912
CAS-Nummer: 179756-91-3
UN: 3259
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR