Hexafluoraceton Trihydrat 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC4571-100G PC4571-25G
APOSPC4571-100GEA 132 EUR
APOSPC4571-100G APOSPC4571-25G
Hexafluoraceton Trihydrat 95%
Hexafluoraceton Trihydrat
Formel: C₃F₆O·3H₂O
Siedepunkt: 105…108 °C
Schmelzpunkt: 18…21 °C
Dichte: 1,579 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149061
CAS-Nummer: 34202-69-2
EINECS: 211-676-3
UN: 2552
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR