2-Amino-3'-fluoracetophenon Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluorophenacylamine hydrochloride
PC4574-250MG
APOSPC4574-250MGEA
21.9
EUR
APOSPC4574-250MG
2-Amino-3'-fluoracetophenon Hydrochlorid 98%
2-Amino-3'-fluoracetophenon Hydrochlorid
Formel:
C₈H₉ClFNO Schmelzpunkt: 201…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08532459 CAS-Nummer: 93102-97-7 |