5-Fluor-o-kresol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 5-Fluor-2-methylphenol

PC4575-1G
APOSPC4575-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4575-1G
5-Fluor-o-kresol 98%
5-Fluor-o-kresol
Formel: C₇H₇FO
Molecular Weight: 126.13 g/mol
Siedepunkt: 66 °C/4mmHg
Dichte: 1.157 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673009
CAS-Nummer: 452-85-7
UN: 3265
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR