1,1,1,2,3,3-Hexafluor-2-(heptafluorpropoxy)-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4581-1G PC4581-25G PC4581-5G
APOSPC4581-1GEA 33.5 EUR
APOSPC4581-1G APOSPC4581-25G APOSPC4581-5G
1,1,1,2,3,3-Hexafluor-2-(heptafluorpropoxy)-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
1,1,1,2,3,3-Hexafluor-2-(heptafluorpropoxy)-3-[(trifluorvinyl)oxy]propan
Formel: F₂CCFOCF₂CF(CF₃)O(CF₂)₂CF₃
Siedepunkt: 103…104 °C
Dichte: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00191479
CAS-Nummer: 1644-11-7