2,5-Difluorphenylhydrazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4585-1G
APOSPC4585-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4585-1G
2,5-Difluorphenylhydrazin 98%
2,5-Difluorphenylhydrazin
Formel:
C₆H₆F₂N₂ Molecular Weight: 144,12 g/mol Schmelzpunkt: 73…76 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00013384 CAS-Nummer: 97108-50-4 |