3-Chlor-5-fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4608-5G PC4608-1G PC4608-25G
APOSPC4608-5GEA 34.8 EUR
APOSPC4608-5G APOSPC4608-1G APOSPC4608-25G
3-Chlor-5-fluoranilin 98%
3-Chlor-5-fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Dichte: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03407962
CAS-Nummer: 4863-91-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III