3-Fluor-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluoro-5-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid, 3-Fluoro-5-(4-morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid
PC4619-1G
APOSPC4619-1GEA
205
EUR
APOSPC4619-1G
3-Fluor-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-5-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₁H₁₃BFNO₄ Molecular Weight: 253,04 g/mol Schmelzpunkt: 145…147 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08235057 CAS-Nummer: 874219-40-6 |