1-(2-Bromethoxy)-3-(trifluormethyl)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2-Bromoethoxy)benzotrifluoride
PC4638-1G
APOSPC4638-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4638-1G
1-(2-Bromethoxy)-3-(trifluormethyl)benzol
1-(2-Bromoethoxy)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₈BrF₃O
Molecular Weight: 269,06 g/mol
Siedepunkt: 116…118 °C/10mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00215501
CAS-Nummer: 18800-39-0