Perfluoroctan 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4640-25G PC4640-5G
APOSPC4640-25GEA 118 EUR
APOSPC4640-25G APOSPC4640-5G
Perfluoroctan 99%
Perfluoroctan
Formel: C₈F₁₈
Siedepunkt: 99…105 °C
Dichte: 1,73 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042083
CAS-Nummer: 307-34-6
EINECS: 206-199-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR