2-(Piperidin-2-ylmethyl)-3,3,3-trifluoropropanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4651-250MG
APOSPC4651-250MGEA
105
EUR
APOSPC4651-250MG
2-(Piperidin-2-ylmethyl)-3,3,3-trifluoropropanoic acid
2-(Piperidin-2-ylmethyl)-3,3,3-trifluoropropanoic acid
Formel:
C₉H₁₄F₃NO₂ Molecular Weight: 225,208 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03427205 CAS-Nummer: 480438-80-0 |