1,2-Bis(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4715-5G
APOSPC4715-5GEA 35 EUR
APOSPC4715-5G
1,2-Bis(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
1,2-Bis(1,1,2,2-tetrafluorethoxy)benzol
Formel: C₁₀H₆F₈O₂
Siedepunkt: 97…100 °C/32mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424468
CAS-Nummer: 4063-48-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR