4-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4721-1G PC4721-25G PC4721-5G
APOSPC4721-1GEA 0 EUR
APOSPC4721-1G APOSPC4721-25G APOSPC4721-5G
4-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure 95%
4-Fluor-3-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel: C₁₀H₆F₄O₂
Schmelzpunkt: 141…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236298
CAS-Nummer: 239463-90-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR