5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC47466-250MG
PC47466-1G
PC47466-5G
APOSPC47466-250MGEA
125
EUR
APOSPC47466-250MG
APOSPC47466-1G
APOSPC47466-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzonitrile
Formel:
C₇H₂BrClFN |
CAS-Nummer:
1892285-40-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |