2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC47684-1G
PC47684-250MG
APOSPC47684-1GEA
532
EUR
APOSPC47684-1G
APOSPC47684-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₇H₄F₅N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09261074 CAS-Nummer: 123973-26-2 |