2,2,3,3,4,4-Hexafluor-1,5-pentandiol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4770-250MG
APOSPC4770-250MGEA 0 EUR
APOSPC4770-250MG
2,2,3,3,4,4-Hexafluor-1,5-pentandiol 98%
2,2,3,3,4,4-Hexafluor-1,5-pentandiol

  • Soluble in water.

Formel: C₅H₆F₆O₂
Siedepunkt: 110…112 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 76…80 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042434
CAS-Nummer: 376-90-9
EINECS: 206-819-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR