Hexafluorokieselsäure 23% in wässriger Lösung
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Fluosilicic acid
PC4797-1KG
APOSPC4797-1KGEA 203 EUR
APOSPC4797-1KG
Hexafluorokieselsäure 23% in wässriger Lösung
Hexafluorokieselsäure
More selective reagent than HF for the cleavage of silylgroups. Excess reagent is not required cf. HF and often catalytic amounts are sufficient. JOC., 57, 2492 (1992).
Formel: H₂F₆Si
Molecular Weight: 144,09 g/mol
Schmelzpunkt: 15…17 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036289
CAS-Nummer: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN: 1778
ADR: 8,II