2,2,3,3-Tetrachlorhexafluorbutan 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC4800-25G
APOSPC4800-25GEA 303 EUR
APOSPC4800-25G
2,2,3,3-Tetrachlorhexafluorbutan 95%
2,2,3,3-Tetrachlorhexafluorbutan
Formel: C₄Cl₄F₆
Siedepunkt: 131…133 °C
Schmelzpunkt: 83…84 °C
Dichte: 1,76 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042088
CAS-Nummer: 375-34-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR