Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid) 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (E)-Perfluoro(4-methylpent-2-enoic acid), Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)pent-2-enoic acid, Nonafluoro(4-methylpent-2-enoic acid), 4-(Trifluoromethyl)hexafluoropent-2-enoic acid

PC4808S-5G
APOSPC4808S-5GEA 98.9 EUR
APOSPC4808S-5G
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid) 97%
Perfluoro(4-methyl-2-pentenoic acid)
Formel: C₆HF₉O₂
Molecular Weight: 276.06 g/mol
Siedepunkt: 173…174 °C
Dichte: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153286
CAS-Nummer: 103229-89-6
UN: 3265
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR