2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-3-nitrophenylsulphur pentafluoride
PC4815-1G
PC4815-250MG
APOSPC4815-1GEA
973
EUR
APOSPC4815-1G
APOSPC4815-250MG
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline 95%
2-Nitro-4-(pentafluorosulphanyl)aniline
Formel:
C₆H₅F₅N₂O₂S Molecular Weight: 264.17 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11501034 CAS-Nummer: 197385-06-1 |