2,6-Dichloro-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4818-5G
APOSPC4818-5GEA
140
EUR
APOSPC4818-5G
2,6-Dichloro-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
2,6-Dichloro-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Formel:
C₇H₃Cl₂F₅N₂ Molecular Weight: 281,01 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03424472 CAS-Nummer: 111234-64-1 |