1-(4-Fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC48295-1G
APOSPC48295-1GEA
147
EUR
APOSPC48295-1G
1-(4-Fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-(4-Fluorophenyl)-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₀FNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01569311 CAS-Nummer: 56617-43-7 |