6-Fluor-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzoxazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC48296-25G
APOSPC48296-25GEA
109
EUR
APOSPC48296-25G
6-Fluor-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzoxazol 97%
6-Fluoro-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzisoxazole
Formel:
C₁₂H₁₃FN₂O Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03236724 CAS-Nummer: 84163-77-9 |