2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC48302-25G PC48302-5G PC48302-100G
APOSPC48302-25GEA 0 EUR
APOSPC48302-25G APOSPC48302-5G APOSPC48302-100G
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzylbromid 98%
2-Chlor-6-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₈H₅BrClF₃
Dichte: 1,6951 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660232
CAS-Nummer: 886500-26-1
UN: 3265
ADR: 8,II