2-Fluor-5-nitropyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC48306-25G
APOSPC48306-25GEA 77 EUR
APOSPC48306-25G
2-Fluor-5-nitropyridin 97%
2-Fluoro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃FN₂O₂
Siedepunkt: 86…87 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: 17…21 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095059
CAS-Nummer: 456-24-6